Xylenol orange tetrasodium salt ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
41379.04
41379.09
41379.18
41379.04EA
97.07
EUR
41379.04
41379.09
41379.18
Xylenol orange tetrasodium salt ACS
Xylenol orange tetrasodium salt
CAS No.: 3618-43-7
Molecular Formula: C31H28N2Na4O13S
Formula Weight: 760.59
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
Melting Point: 210° dec.
MDL No.: MFCD00044293
Vzorec:
C₃₁H₂₈N₂Na₄O₁₃S Teplota tavenia: 210 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00044293 Číslo CAS: 3618-43-7 EINECS: 222-805-8 |