Tlačiť
Alizarine ≥94%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Alizarin, 1,2-Dihydroxy-9,10-anthraquinone, 1,2-Dihydroxy-9,10-anthracenedione, 1,2-Dihydroxyanthraquinone
A14404.36 A14404.0E A14404.22 AB115956.0500
A14404.36EA 293.22 EUR
A14404.36 A14404.0E A14404.22 ABCRAB115956.0500
Alizarine ≥94%
Alizarine
Purity: 94% CAS No.: 72-48-0 Molecular Formula: C14H8O4 Formula Weight: 240.21 Melting Point: 286-290° Boiling Point: ca 430° subl. Merck Reference: 14,251 MDL No.: MFCD00001201
Vzorec: C₁₄H₈O₄
Teplota varu: ∼430 °C (subl.)
Teplota tavenia: 286…290 °C
Hustota: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001201
Číslo CAS: 72-48-0
EINECS: 200-782-5
Merck Index: 14,251