Alizarine ≥94%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A14404.36
A14404.0E
A14404.22
AB115956.0500
A14404.36EA
293.22
EUR
A14404.36
A14404.0E
A14404.22
ABCRAB115956.0500
Alizarine ≥94%
Alizarine
Purity: 94%
CAS No.: 72-48-0
Molecular Formula: C14H8O4
Formula Weight: 240.21
Melting Point: 286-290°
Boiling Point: ca 430° subl.
Merck Reference: 14,251
MDL No.: MFCD00001201
Vzorec:
C₁₄H₈O₄ Teplota varu: ∼430 °C (subl.) Teplota tavenia: 286…290 °C Hustota: 1,54 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00001201 Číslo CAS: 72-48-0 EINECS: 200-782-5 Merck Index: 14,251 |