Tlačiť
Trimethyl orthoacetate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18804.0100 8.18804.0500
8.18804.0100EA 68.19 EUR
8.18804.0100 8.18804.0500
Trimethyl orthoacetate, Sigma-Aldrich®
Trimethyl orthoacetate
Vzorec: C₅H₁₂O₃
Teplota varu: 109 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –58 °C
Hustota: 0,944 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 15 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008477
Číslo CAS: 1445-45-0
EINECS: 215-892-9
OSN: 3272
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 120.14 g/mol
Boiling Point 108 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 20 hPa (20 °C)
Flash Point 15 °C
Refractive Index 1.3859 (25 °C, 589 nm)
Density 0.96 g/cm3 (20 °C)