Trimethyl orthoacetate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L13369.AD
L13369.AK
L13369.ADEA
50.14
EUR
L13369.AD
L13369.AK
Trimethyl orthoacetate ≥98%
Trimethyl orthoacetate
Purity: 98%
CAS No.: 1445-45-0
Molecular Formula: C5H12O3
Formula Weight: 120.15
Flash Point: 16°(60°F)
Refractive Index: 1.3890
Boiling Point: 107-109°
Beilstein Reference: 1098338
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00008477
Vzorec:
C₅H₁₂O₃ Teplota varu: 107…109 °C Teplota tavenia: –58 °C Hustota: 0,956 Teplota vzplanutia: 16 °C (60 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008477 Číslo CAS: 1445-45-0 EINECS: 215-892-9 OSN: 3272 ADR: 3,II |