Tlačiť
Trimethyl orthoacetate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
237876-100ML 237876-500ML
SIAL237876-100MLEA 67.79 EUR
SIAL237876-100ML SIAL237876-500ML
Trimethyl orthoacetate, Sigma-Aldrich®
Trimethyl orthoacetate
Vzorec: C₅H₁₂O₃
Teplota varu: 109 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –58 °C
Hustota: 0,944 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 15 °C
Číslo MDL: MFCD00008477
Číslo CAS: 1445-45-0
EINECS: 215-892-9
OSN: 3272
ADR: 3,II