Tlačiť
Trimethyl orthoacetate 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
218181000 218185000
ACRO218181000EA 85.84 EUR
ACRO218181000 ACRO218185000
Trimethyl orthoacetate 98+%
Trimethyl orthoacetate
Vzorec: C₅H₁₂O₃
Teplota varu: 109 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –58 °C
Hustota: 0,94 g/cm³
Teplota vzplanutia: 16 °C
Číslo MDL: MFCD00008477
Číslo CAS: 1445-45-0
EINECS: 215-892-9
OSN: 3272
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3870 to 1.3900 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %