Tlačiť
Triethyl orthoacetate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 1,1,1-Triethoxyethane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20934.0100 8.20934.0500
8.20934.0100EA 55.76 EUR
8.20934.0100 8.20934.0500
Triethyl orthoacetate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Triethyl orthoacetate
Vzorec: C₈H₁₈O₃
Teplota varu: 142 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,8847 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 32 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009223
Číslo CAS: 78-39-7
EINECS: 201-112-4
OSN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 162.22 g/mol
Boiling Point 142 °C (1013 hPa)
Flash Point 32 °C
Refractive Index 1.3958 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.9 - 7.0 %(V)
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 455 °C