Tlačiť
Methyl cellulose, 8000 cPs (C=2%, H₂O)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Cellulose methyl ether
43483.22 43483.36
43483.22EA 77.31 EUR
43483.22 43483.36
Methyl cellulose, 8000 cPs (C=2%, H₂O)
Methyl cellulose
CAS No.: 9004-67-5 Physical Form: Powder Odour: Odourless Merck Reference: 14,6040 MDL No.: MFCD00081763
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081763
Číslo CAS: 9004-67-5
Merck Index: 14,6040