Tlačiť
Methyl cellulose, 400 cP
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Cellulose methyl ether
43147.22 43147.A4 43147.36
43147.22EA 68.1 EUR
43147.22 43147.A4 43147.36
Methyl cellulose, 400 cP
Methyl cellulose
CAS No.: 9004-67-5 Physical Form: Powder Odour: Odourless Merck Reference: 14,6040 MDL No.: MFCD00081763
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081763
Číslo CAS: 9004-67-5
Merck Index: 14,6040