Tlačiť
Methyl cellulose, 4000 mPa.S (2% H₂O)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
258111000 258115000 258110025
ACRO258111000EA 70.6 EUR
ACRO258111000 ACRO258115000 ACRO258110025
Methyl cellulose, 4000 mPa.S (2% H₂O)
Methyl cellulose
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081763
Číslo CAS: 9004-67-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellowish-white to greyish-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
Viscosity 3000 to 5600 cP (2 % in water at 20°C)