Tlačiť
Titan yellow, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
88390-25G 88390-5G
SIAL88390-25GEA 94.26 EUR
SIAL88390-25G SIAL88390-5G
Titan yellow, Sigma-Aldrich®
Titan yellow
Vzorec: C₂₈H₁₉N₅Na₂O₆S₄
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013091
Číslo CAS: 1829-00-1
EINECS: 217-377-4
Merck Index: 12,09445