Tlačiť
2,6-Dimethyl-4-heptanol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Diisobutylcarbinol
M-Clarity™ quality level = MQ100
541486-1L 541486-250ML
SIAL541486-1LEA 225.43 EUR
SIAL541486-1L SIAL541486-250ML
2,6-Dimethyl-4-heptanol, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimethyl-4-heptanol
Vzorec: C₉H₂₀O
Teplota varu: 173 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –65 °C
Hustota: 0,8237 g/cm³ (0 °C)
Číslo MDL: MFCD00008944
Číslo CAS: 108-82-7
EINECS: 203-619-6