Tlačiť
α-Hydroxy-o-tolyl-β-D-glucopyranoside, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-(Hydroxymethyl)phenyl-β-D-glucopyranoside, Salicoside, D(-)-Salicin, (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(2-(hydroxymethyl)phenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-[2-(hydroxymethyl)phenoxy]oxane-3,4,5-triol, D(−)-Salicin
M-Clarity™ quality level = MQ200
S0625-100G S0625-25G S0625-5G
SIALS0625-100GEA 1722.02 EUR
SIALS0625-100G SIALS0625-25G SIALS0625-5G
α-Hydroxy-o-tolyl-β-D-glucopyranoside, Sigma-Aldrich®
α-Hydroxy-o-tolyl-β-D-glucopyranoside
Vzorec: C₁₃H₁₈O₇
Teplota tavenia: 199…201 °C
Hustota: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00006590
Číslo CAS: 138-52-3
EINECS: 205-331-6
Merck Index: 12,08476