Tlačiť
1-(4-Nitrophenyl)glycerol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
N1143-1G N1143-5G
SIALN1143-1GEA 199.36 EUR
SIALN1143-1G SIALN1143-5G
1-(4-Nitrophenyl)glycerol, Sigma-Aldrich®
1-(4-Nitrophenyl)glycerol
Vzorec: C₉H₁₁NO₅
Teplota tavenia: 94…97 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00017037
Číslo CAS: 2207-68-3
EINECS: 218-624-9