4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2-Cyano-5-fluorobenzotrifluoride
B20617.06
B20617.14
B20617.06EA
104.15
EUR
B20617.06
B20617.14
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Purity: 98+%
CAS No.: 194853-86-6
Molecular Formula: C8H3F4N
Formula Weight: 189.11
Melting Point: 43-45°
Boiling Point: 194-196°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00061283
Vzorec:
C₈H₃F₄N Mw: 189.11 Teplota varu: 194…196 °C Teplota tavenia: 43…45 °C Hustota: 1.350 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00061283 Číslo CAS: 194853-86-6 OSN: 3439 ADR: 6.1 III |