Tlačiť
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Cyano-3-fluorobenzotrifluoride
B20485.03 B20485.06 B20485.14
B20485.03EA 55.68 EUR
B20485.03 B20485.06 B20485.14
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 146070-34-0 Molecular Formula: C8H3F4N Formula Weight: 189.11 Flash Point: 75°(167°F) Refractive Index: 1.4460 Boiling Point: 178-180° Beilstein Reference: 8313354 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00061279
Vzorec: C₈H₃F₄N
Mw: 189.11
Teplota varu: 178…180 °C
Hustota: 1.358
Teplota vzplanutia: 75 °C (167 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061279
Číslo CAS: 146070-34-0
OSN: 3276
ADR: 6.1 III