Tlačiť
EGTA (ethylene glycol bis(2-aminoethyl ether)-N,N,N',N'-tetraacetic acid)
Dodávateľ: PanReac AppliChem
A0878.0025 A0878.0100
A0878.0025EA 160.45 EUR
A0878.0025 A0878.0100
EGTA (ethylene glycol bis(2-aminoethyl ether)-N,N,N',N'-tetraacetic acid)
EGTA (ethylene glycol bis(2-aminoethyl ether)-N,N,N',N'-tetraacetic acid)
Vzorec: C₁₄H₂₄N₂O₁₀
Teplota tavenia: 240…244 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004291
Číslo CAS: 67-42-5
EINECS: 200-651-2
Merck Index: 13,03560