Tlačiť
EGTA (ethylene glycol bis(2-aminoethyl ether)-N,N,N',N'-tetraacetic acid), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: EGTA, Ethylenebis(oxyethylenenitrilo)tetra(acetic acid), Kestranal® FE PA, Idranal® VI, Ethylene glycol-O,O'-bis(2-aminoethyl)-N,N,N',N'-tetraacetic acid, Ethylenebis(oxyethylenenitrilo)tetraacetic acid, Ethylene Glycol Bis(2-aminoethyl Ether)-N,N,N,N-tetraacetic acid, 3,12-Bis(carboxymethyl)-6,9-dioxa-3,12-diazatetradecanedioic acid, Titriplex® VI
M-Clarity™ quality level = MQ300
03777-10G 03777-50G
SIAL03777-10GEA 243.88 EUR
SIAL03777-10G SIAL03777-50G
EGTA (ethylene glycol bis(2-aminoethyl ether)-N,N,N',N'-tetraacetic acid), Sigma-Aldrich®
EGTA (ethylene glycol bis(2-aminoethyl ether)-N,N,N',N'-tetraacetic acid)
Vzorec: C₁₄H₂₄N₂O₁₀
Teplota tavenia: 240…244 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004291
Číslo CAS: 67-42-5
EINECS: 200-651-2
Merck Index: 13,03560