EGTA (ethylene glycol bis(2-aminoethyl ether)-N,N,N',N'-tetraacetic acid) 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
Synonymá:
EGTA, Ethylenebis(oxyethylenenitrilo)tetra(acetic acid), Kestranal® FE PA, Idranal® VI, Ethylene glycol-O,O'-bis(2-aminoethyl)-N,N,N',N'-tetraacetic acid, Ethylenebis(oxyethylenenitrilo)tetraacetic acid, Ethylene Glycol Bis(2-aminoethyl Ether)-N,N,N,N-tetraacetic acid, 3,12-Bis(carboxymethyl)-6,9-dioxa-3,12-diazatetradecanedioic acid, Titriplex® VI
Purity: 97%
CAS No.: 67-42-5
Molecular Formula: C14H24N2O10
Formula Weight: 380.35
Melting Point: ca 242° dec.
Beilstein Reference: 1717370
Merck Reference: 14,3529
MDL No.: MFCD00004291
Vzorec:
C₁₄H₂₄N₂O₁₀ Mw: 380.35 Teplota tavenia: ∼ 242 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004291 Číslo CAS: 67-42-5 EINECS: 200-651-2 Merck Index: 13,03560 |