Tlačiť
Empty Monitor Cassettes
Dodávateľ: MILLIPORE
M000025A0 M00003700 M000037A0
MILYM000025A0EA 406.74 EUR
MILYM000025A0 MILYM00003700 MILYM000037A0
Empty Monitor Cassettes
Filtry Kazety filtrační
  • Material: Polystyrene
  • Non sterile
  • Female Luer inlet slip; Female Luer outlet slip