Tlačiť
Titanium(III) oxide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
481033-10G 481033-50G
SIAL481033-10GEA 111.51 EUR
SIAL481033-10G SIAL481033-50G
Titanium(III) oxide, Sigma-Aldrich®
Titanium(III) oxide
Vzorec: O₃Ti₂
Teplota tavenia: 1900 °C
Hustota: 4,49 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00036278
Číslo CAS: 1344-54-3
EINECS: 215-697-9