Tlačiť
Chlorid sodný 0,85% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
S0817-1GA S0817-5GA
SIALS0817-1GAEA 99.08 EUR
SIALS0817-1GA SIALS0817-5GA
Chlorid sodný 0,85% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Chlorid sodný
Vzorec: NaCl
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003477
Číslo CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3