Uhličitan sodný 2% (w/v) in sodium hydroxide solution 0.1 mol/l Reag. Ph. Eur. 1079302
Dodávateľ: VWR Chemicals
87929.290EA
166.56
EUR
87929.290
Uhličitan sodný 2% (w/v) in sodium hydroxide solution 0.1 mol/l Reag. Ph. Eur. 1079302
Uhličitan sodný
Objednávacie informácie: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Vzorec:
Na₂CO₃ Mw: 105,99 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003494 Číslo CAS: 497-19-8 EINECS: 207-838-8 |