Tlačiť
Uhličitan sodný 2% (w/v) in sodium hydroxide solution 0.1 mol/l Reag. Ph. Eur. 1079302
Dodávateľ: VWR Chemicals
87929.290EA 166.56 EUR
87929.290
Uhličitan sodný 2% (w/v) in sodium hydroxide solution 0.1 mol/l Reag. Ph. Eur. 1079302
Uhličitan sodný
Objednávacie informácie: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Vzorec: Na₂CO₃
Mw: 105,99 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003494
Číslo CAS: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/89/16640589.jpg