Tlačiť
Silikagel, Pore size: 60 Å, Supelco®
Dodávateľ: Merck
MQ400
288624-1KG 288624-250G 288624-5KG
288624-1KGEA 263.57 EUR
288624-1KG 288624-250G 288624-5KG
Silikagel, Pore size: 60 Å, Supelco®
Silikagel
Vzorec: SiO₂
Mw: 60.08
Teplota varu: 2230
Teplota tavenia: 1710
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011232
Číslo CAS: 63231-67-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d49d3c6ff6a726715819e3052dc7f4eaf107acc&vid=fab2e215fa9fc64905b054772d96c32c3944b69c&prid=web&clid=SAPDAM