Tlačiť
Silikagel, Pore size: 60 Å, Supelco®
Dodávateľ: Merck
MQ100
288594-10KG 288594-1KG 288594-6KG 288594-500G
288594-10KGEA 2314.84 EUR
288594-10KG 288594-1KG 288594-6KG 288594-500G
Silikagel, Pore size: 60 Å, Supelco®
Silikagel
Vzorec: SiO₂
Mw: 60.08
Teplota varu: 2230
Teplota tavenia: 1710
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011232
Číslo CAS: 63231-67-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32d44f81ff9b5079d27029ae14a872ddf55f72b&vid=cd1ba8507f8ff38abcb46fb4900b4786e9cdd44a&prid=web&clid=SAPDAM