Tlačiť
Hydroxid draselný 2 mol/l (2 N) in ethanol 90% Reag. Ph. Eur. 1070301
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
87904.180EA 52.03 EUR
87904.180_DP 87904.180_T 87904.180
Hydroxid draselný 2 mol/l (2 N) in ethanol 90% Reag. Ph. Eur. 1070301
Hydroxid draselný
Objednávacie informácie: Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Vzorec: KOH
Mw: 56,11 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003553
Číslo CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
OSN: 2924
ADR: 3,II