Hydroxid draselný 2 mol/l (2 N) in ethanol 90% Reag. Ph. Eur. 1070301
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
87904.180EA
52.03
EUR
87904.180_DP
87904.180_T
87904.180
Hydroxid draselný 2 mol/l (2 N) in ethanol 90% Reag. Ph. Eur. 1070301
Hydroxid draselný
Objednávacie informácie: Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Vzorec:
KOH Mw: 56,11 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003553 Číslo CAS: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 OSN: 2924 ADR: 3,II |