Tlačiť
Gadolinium trinitrate hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
451134-10G 451134-50G
SIAL451134-10GEA 197.35 EUR
SIAL451134-10G SIAL451134-50G
Gadolinium trinitrate hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Gadolinium trinitrate hexahydrate
Vzorec: GdN₃O₉·6H₂O
Teplota tavenia: 91,5…92 °C
Hustota: 2,4 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00149728
Číslo CAS: 19598-90-4
EINECS: 233-437-2
OSN: 1477
ADR: 5.1,II