Tlačiť
Gadolinium trinitrate hexahydrate 99.9% (trace metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Gadolinium (III) nitrate hexahydrate
316760250 316761000
ACRO316760250EA 119.37 EUR
ACRO316760250 ACRO316761000
Gadolinium trinitrate hexahydrate 99.9% (trace metals basis)
Gadolinium trinitrate hexahydrate
Vzorec: GdN₃O₉·6H₂O
Mw: 451.36
Teplota tavenia: 91 °C
Hustota: 2.4
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149728
Číslo CAS: 19598-90-4
EINECS: 233-437-2
OSN: 1477
ADR: 5.1 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %
Gadolinium (Gd) 34 to 36 %