Tlačiť
Diethoxy(dimethyl)silane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Dimethyldiethoxysilane
M-Clarity™ quality level = MQ100
175595-500ML 175595-100ML
SIAL175595-500MLEA 320.5 EUR
SIAL175595-500ML SIAL175595-100ML
Diethoxy(dimethyl)silane, Sigma-Aldrich®
Diethoxy(dimethyl)silane
Vzorec: C₆H₁₆O₂Si
Teplota varu: 114 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –87 °C
Hustota: 0,853 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00009068
Číslo CAS: 78-62-6
EINECS: 201-127-6
OSN: 2380
ADR: 3,II