Tlačiť
Diethoxy(dimethyl)silane 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Dimethyldiethoxysilane
174635000 174631000
ACRO174635000EA 228.64 EUR
ACRO174635000 ACRO174631000
Diethoxy(dimethyl)silane 97%
Diethoxy(dimethyl)silane
Vzorec: C₆H₁₆O₂Si
Teplota varu: 114 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –70 °C
Hustota: 0,86 g/cm³
Teplota vzplanutia: 11 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009068
Číslo CAS: 78-62-6
EINECS: 201-127-6
OSN: 2380
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to slightly colored Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3805 to 1.3825 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %