Tlačiť
Coomassie® Brilliant Blue R-250
Dodávateľ: PanReac AppliChem
A1092.0025 A1092.0100
A1092.0025EA 59.77 EUR
A1092.0025 A1092.0100
Coomassie® Brilliant Blue R-250
Coomassie® Brilliant Blue R-250
Vzorec: C₄₅H₄₄N₃NaO₇S₂
Teplota tavenia: 174…180 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041762
Číslo CAS: 6104-59-2
EINECS: 228-060-5