Tlačiť
Coomassie Brilliant Blue G-250, Proteomics Grade
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
Synonymá: C.I. 42655
M140-10GEA 108.95 EUR
M140-10G M140-25G
Coomassie Brilliant Blue G-250, Proteomics Grade
Coomassie Brilliant Blue G-250
Vzorec: C₄₇H₄₈N₃NaO₇S₂
Mw: 854.04
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00078482
Číslo CAS: 6104-58-1
EINECS: 228-058-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Em (595 nm, Water) >36300
Protease none detected
Protein Staining Pass
Appearance Blue to red crystalline powder