Tlačiť
Coomassie Brilliant Blue G-250, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: C.I. 42655
27815-100G-F 27815-25G-F
SIAL27815-100G-FEA 473.86 EUR
SIAL27815-100G-F SIAL27815-25G-F
Coomassie Brilliant Blue G-250, Sigma-Aldrich®
Coomassie Brilliant Blue G-250
Vzorec: C₄₇H₄₈N₃NaO₇S₂
Mw: 854.04
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00078482
Číslo CAS: 6104-58-1
EINECS: 228-058-4