Tlačiť
Hydroxid amonný 7 N methanol
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
133710010 133710250 133710251 133710025
ACRO133710010EA 291.61 EUR
ACRO133710010 ACRO133710250 ACRO133710251 ACRO133710025
Hydroxid amonný 7 N methanol
Amoniak
Vzorec: NH₃
Mw: 17.03
Teplota varu: -33
Teplota tavenia: -77
Hustota: 0.77 g/cm³
Teplota vzplanutia: 14 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00011418
Číslo CAS: 7664-41-7
EINECS: 215-647-6
OSN: 3286
ADR: 3 II
Merck Index: 13,00492
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Water ≤0.5 %
Strength 6.0 to 7.5 N
NMR (31P-NMR) Consistent with structure
Elemental Analysis 4.1 to 4.4 % N