Hydroxid amonný 7 M methanol
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H30382.AE
H30382.AU
H30382.AEEA
148.61
EUR
H30382.AE
H30382.AU
Hydroxid amonný 7 M methanol
Amoniak
CAS No.: 7664-41-7
Molecular Formula: H3N
Formula Weight: 17.03
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 14°(57°F)
MDL No.: MFCD00011418
Vzorec:
NH₃ Mw: 17.03 Teplota varu: -33 Teplota tavenia: -77 Hustota: 0.779 Teplota vzplanutia: 14 °C (57 °F) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00011418 Číslo CAS: 7664-41-7 EINECS: 231-635-3 OSN: 3286 ADR: 3 II Merck Index: 14,492 |