Tlačiť
p-Toluamide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 4-Methylbenzamide
A11559.14 A11559.22 A11559.36
A11559.14EA 48.47 EUR
A11559.14 A11559.22 A11559.36
p-Toluamide ≥98%
p-Toluamide
Purity: 98+% CAS No.: 619-55-6 Molecular Formula: C8H9NO Formula Weight: 135.17 Melting Point: 158-160° Beilstein Reference: 774353
Vzorec: C₈H₉NO
Mw: 135.17
Teplota varu: 305
Teplota tavenia: 158…160 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008002
Číslo CAS: 619-55-6
EINECS: 210-600-6