Tlačiť
Akrylonitril stabilizovaný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Stabilizácia: Stabilised with hydroquinone monomethyl ether (4-methoxyphenol, MEHQ)
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00834.0100 8.00834.1000
8.00834.0100EA 54.55 EUR
8.00834.0100 8.00834.1000
Akrylonitril stabilizovaný, Sigma-Aldrich®
Akrylonitril
Vzorec: C₃H₃N
Teplota varu: 77,3 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –83,55 °C
Hustota: 0,7951 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –5 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00001927
Číslo CAS: 107-13-1
EINECS: 203-466-5
OSN: 1093
ADR: 3 (6.1),I
Merck Index: 13,00133
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 73 g/l (20 °C)
Melting Point -83.55 °C
Molar Mass 53.06 g/mol
Boiling Point 77.3 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 124 hPa (20 °C)
Flash Point -4.4 °C
Refractive Index 1.391 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.8 - 28 %(V)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
pH 6.0 - 7.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 480 °C
Synonyms Acrylic acid nitrile, Vinyl cyanide
Hill Formula C3H3N