Tlačiť
Pyridoxinhydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Adermine hydrochloride, Vitamin B6 hydrochloride, PN HCl, Pyridoxine HCl, (5-Hydroxy-6-methylpyridine-3,4-diyl)dimethanol hydrochloride, Pyridoxol hydrochloride, Pyridoxine HCI
M-Clarity™ quality level = MQ200
P4722-100G P4722-10G
SIALP4722-100GEA 0 EUR
SIALP4722-100G SIALP4722-10G
Pyridoxinhydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Pyridoxinhydrochlorid
Vzorec: C₈H₁₂ClNO₃
Teplota tavenia: 214…215 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012807
Číslo CAS: 58-56-0
EINECS: 200-386-2
Merck Index: 13,08072