Tlačiť
Pyridoxinhydrochlorid 98+%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Adermine hydrochloride, Vitamin B6 hydrochloride, PN HCl, Pyridoxine HCl, (5-Hydroxy-6-methylpyridine-3,4-diyl)dimethanol hydrochloride, Pyridoxol hydrochloride, Pyridoxine HCI
150770500 150772500
ACRO150770500EA 227.44 EUR
ACRO150770500 ACRO150772500
Pyridoxinhydrochlorid 98+%, extra pure
Pyridoxinhydrochlorid
Vzorec: C₈H₁₂ClNO₃
Teplota tavenia: 214 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00012807
Číslo CAS: 58-56-0
EINECS: 200-386-2
Merck Index: 13,08072
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C)
Sulfated ash ≤0.1 %
Solubility Solution
pH 2.4 to 3.0 (5 % in water)
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 % (On dry basis)
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm