Sudan III
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A18318.22
A18318.14
A18318.36
A18318.22EA
77.42
EUR
A18318.22
A18318.14
A18318.36
Sudan III
Sudan III
CAS No.: 85-86-9
Molecular Formula: C22H16N4O
Formula Weight: 352.40
Melting Point: ca 200° dec.
Beilstein Reference: 931185
Merck Reference: 14,8884
MDL No.: MFCD00003905
Vzorec:
C₂₂H₁₆N₄O Teplota tavenia: ∼ 200 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003905 Číslo CAS: 85-86-9 EINECS: 201-638-4 Merck Index: 14,8884 |