Sudan IV
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A12181.22
A12181.14
A12181.22EA
88.65
EUR
A12181.22
A12181.14
Sudan IV
Sudan IV
CAS No.: 85-83-6
Molecular Formula: C24H20N4O
Formula Weight: 380.45
Melting Point: ca 185° dec.
Merck Reference: 14,8393
MDL No.: MFCD00003893
Vzorec:
C₂₄H₂₀N₄O Teplota tavenia: ∼ 185 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003893 Číslo CAS: 85-83-6 EINECS: 201-635-8 Merck Index: 14,8393 |