Tlačiť
1,1,3,3-Tetramethylbutylamine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2,4,4-Trimethylpentan-2-amine, 2-Amino-2,4,4-trimethylpentane, tert-Octylamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
O6000-100G O6000-500G
SIALO6000-100GEA 32.33 EUR
SIALO6000-100G SIALO6000-500G
1,1,3,3-Tetramethylbutylamine, Sigma-Aldrich®
1,1,3,3-Tetramethylbutylamine
Vzorec: C₈H₁₉N
Mw: 129.25
Teplota varu: 137
Teplota tavenia: –8 °C
Hustota: 0.805 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00008053
Číslo CAS: 107-45-9
EINECS: 203-491-1