1,1,3,3-Tetramethylbutylamine 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2,4,4-Trimethylpentan-2-amine, 2-Amino-2,4,4-trimethylpentane, tert-Octylamine
129500050
129505000
ACRO129500050EA
29.8
EUR
ACRO129500050
ACRO129505000
1,1,3,3-Tetramethylbutylamine 95%
1,1,3,3-Tetramethylbutylamine
Vzorec:
C₈H₁₉N Teplota varu: 137 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –67 °C Hustota: 0,805 g/cm³ Teplota vzplanutia: 32 °C |
Číslo MDL:
MFCD00008053 Číslo CAS: 107-45-9 EINECS: 203-491-1 OSN: 2734 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4235 to 1.4255 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.3 % |
GC | ≥94 % |
Color scale | ≤25 APHA |