Tlačiť
2-(Butylamino)ethanol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
471496-2L 471496-500ML
SIAL471496-2LEA 117.13 EUR
SIAL471496-2L SIAL471496-500ML
2-(Butylamino)ethanol, Sigma-Aldrich®
2-(Butylamino)ethanol
Vzorec: C₆H₁₅NO
Teplota varu: 198…200 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00020570
Číslo CAS: 111-75-1
EINECS: 203-904-5