Tlačiť
4-Acetylbenzonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
154393-25G 154393-5G
SIAL154393-25GEA 262.74 EUR
SIAL154393-25G SIAL154393-5G
4-Acetylbenzonitrile, Sigma-Aldrich®
4-Acetylbenzonitrile
Vzorec: C₉H₇NO
Teplota varu: 110…112 °C (1 mmHg)
Teplota tavenia: 57…58 °C
Číslo MDL: MFCD00001825
Číslo CAS: 1443-80-7
EINECS: 215-885-0
OSN: 3439
ADR: 6.1,III