Tlačiť
Nuclear Fast Red 94%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: CI 60760, Sodium 1-amino-2,4-dihydroxy-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-3-sulphonate, Helio Fast Rubin BBL
211980010 211980050
ACRO211980010EA 54.95 EUR
ACRO211980010 ACRO211980050
Nuclear Fast Red 94%, pure
Nuclear Fast Red
Vzorec: C₁₄H₈NNaO₇S
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00078493
Číslo CAS: 6409-77-4
EINECS: 229-088-0
Merck Index: 13,06512
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Dark red to bordeaux Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥92 %