Tlačiť
Sudan orange G, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Solvent Orange 1, 4-(Phenylazo)resorcinol
190170050 190170250 190170010 190171000
ACRO190170050EA 33.94 EUR
ACRO190170050 ACRO190170250 ACRO190170010 ACRO190171000
Sudan orange G, pure
Sudan orange G
Vzorec: C₁₂H₁₀N₂O₂
Teplota varu: 371 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 143…146 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002275
Číslo CAS: 2051-85-6
EINECS: 218-131-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Orange-red Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies