Tlačiť
1,2-Diethoxyethan ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L14283.AE L14283.AP
L14283.AEEA 54.15 EUR
L14283.AE L14283.AP
1,2-Diethoxyethan ≥98%
1,2-Diethoxyethane
Purity: 98% CAS No.: 629-14-1 Molecular Formula: C6H14O2 Formula Weight: 118.18 Flash Point: 19°(66°F) Refractive Index: 1.3920 Melting Point: -74° Boiling Point: 120-121° Beilstein Reference: 1732917 UN No.: 1153 MDL No.: MFCD00009253
Vzorec: C₆H₁₄O₂
Teplota varu: 120…121 °C
Teplota tavenia: –74 °C
Hustota: 0,842
Teplota vzplanutia: 19 °C (66 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009253
Číslo CAS: 629-14-1
EINECS: 211-076-1
OSN: 1153
ADR: 3,II